Få mere at vide
SBE13 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
SBE13 Hydrochloride is a potent and selective Plk1 inhibitor, with an IC50 of 200 pM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SBE13 Hydrochloride |
| CAS | 1052532-15-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28Cl2N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.59 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (10.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC=C(CCNCC2=CC=C(OCC3=CC=C(Cl)N=C3)C(OC)=C2)C=C1OC.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.4 |
| Formel vægt | 479.4 |
| Vis mere |