Få mere at vide
SBE-β-CD, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16463566 25 g 25g
16429797 5 g 5g
16413297 50 g -
16401669 1 g -
16447278 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17031
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress SBE-β-CD is a sulfobutylether β-cyclodextrin derivative used as an excipient or a formulating agent to increase the solubility of poorly soluble agents.
SBE-β-CD is a sulfobutylether β-cyclodextrin derivative used as an excipient or a formulating agent to increase the solubility of poorly soluble agents.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SBE-β-CD
CAS 182410-00-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Mængde 25 g
Synonym Sulfobutylether-β-Cyclodextrin
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL [R]O[C@@H]1[C@H](O[R])[C@H](O[C@@H]2[C@H](O[R])C(O[R])[C@H](O3)[C@@H](CO[R])O2)[C@@H](CO[R])O[C@@H]1O[C@H]4[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@@H](O[C@H]5[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@@H](O[C@@H]6C(O[R])[C@H](O[R])[C@H](O[C@@H]7[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@H](O[C@@H]8[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@H]3O[C@H]8CO[R])O[C@H]7CO[R])O[C@H]6CO[R])O[C@@H]5CO[R])O[C@@H]4CO[R].[R= H 21-m or C4H8SO3-Na+ m , m=6.0-7.1]
Grad Research
Fysisk form Solid