Få mere at vide
SBC-110736, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483598 10 mg 10mg
16449996 50 mg -
16446327 5 mg -
16424696 100 mg -
16412786 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101832
MedChemExpress SBC-110736 is a proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) inhibitor extracted from patent WO2014150395A1, Figure 1.
SBC-110736 is a proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) inhibitor extracted from patent WO2014150395A1, Figure 1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SBC-110736
Fysisk form Solid
CAS 1629166-02-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H27N3O2
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.83 mM)
SMIL CC(NC1=CC=C(C(N2C(C3=CC=CC=C3)CN(C4=CC=C(C)C=C4)CC2)=O)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 413.51
Formel vægt 413.51
Procent renhed 99.89%