Få mere at vide
Tocris Bioscience™ sBADA
Artikelnummer. 18776836
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18776836 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18776836 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7860/1
Green fluorescent D-amino acid for labeling peptidoglycans in bacteria
sBADA is a green sulfonated BODIPY-FL 3-amino-D-alanine (sBADA) or fluorescent D-amino acid (FFDA). Labels peptidoglycans in live bacteria. Sulfonated form of BADA with increased hydrophilicity and thermostability. Excitation/emission λ ∽490/510 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Amino-3-(3-(5,5-difluoro-7,9-dimethyl-2-sulfo-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-3-yl)propanamido)propanoic acid
CAS 2376838-11-6
Mængde 1 mg
Mål Fluorescent Probes for Imaging Bacteria
Molekylær formel C17H21BF2N4O6S
Renhed 0.95