missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies SB431542 (Hydrate)

Artikelnummer. 17170042
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17170042 10 mg -
17199241 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17170042 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72234

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Activin/BMP/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK4, ALK5, and ALK7

  • SB431542 is a selective and potent inhibitor of the TGF-β/Activin/NODAL pathway that inhibits ALK5 (IC50 = 94 nM), ALK4 (IC50 = 140 nM), and ALK7 by competing for the ATP binding site
  • It does not inhibit the BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6
  • This product is supplied as the hydrate form of the molecule

Tekniske data

CAS 301836-41-9
Synonym SB-431542
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H16N4O3
Renhed ≥98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.