Få mere at vide
SB297006, MedChemExpress
Beskrivelse
SB297006 is a CCR3 antagonist, which significantly inhibits proliferation and neurosphere formation in CCL11-treated neural progenitor cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB297006 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58816-69-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H18N2O5 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (438.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OCC)[C@H](CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)NC(C2=CC=CC=C2)=O |
| Vis mere |