Få mere at vide
SB290157 trifluoroacetate, MedChemExpress
Beskrivelse
SB290157 trifluoroacetate is a potent and selective C3a receptor antagonist with an IC50 of 200 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB290157 trifluoroacetate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1140525-25-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29F3N4O6 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (237.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (189.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Vis mere |