Få mere at vide
SB269652, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16447817 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16447817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12324
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SB269652 is the first drug-like allosteric modulator of the dopamine D2 receptor (D2R); a new chemical probe that can differentiate D2R monomers from dimers or oligomers depending on the observed pharmacology.
SB269652 is the first drug-like allosteric modulator of the dopamine D2 receptor (D2R)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB269652
CAS 215802-15-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H30N4O
Mængde 5 mg
SMIL O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)N1)N[C@H]3CC[C@H](CCN(CC4)CC5=C4C=CC(C#N)=C5)CC3
Molekylvægt (g/mol) 426.55
Formel vægt 426.55
Procent renhed 98.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation