missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 772077B dihydrochloride

Beskrivelse
SB 772077B dihydrochloride is a potent Rho-kinase (ROCK) inhibitor (IC50 value of approximately 5.6 nM at recombinant human ROCK1 and 2). Decreases pulmonary and systemic arterial blood pressures and increases cardiac output. Exhibits vasodilator activity that is more potent than Y-27632 (Cat. No 1254) or Fasudil (Cat. No. 0541).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 772077B dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 415.28 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?