Få mere at vide
SB-772077B dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16486917 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16486917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108518
MedChemExpress SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB-772077B dihydrochloride
CAS 607373-46-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H20Cl2N8O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (240.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 38.33 mg/mL (92.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL [H]Cl.O=C(C1=CN=CC2=C1N(CC)C(C3=NON=C3N)=N2)N4C[C@@H](N)CC4.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 415.28
Formel vægt 415.28
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation