missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SB 743921 hydrochloride

Artikelnummer. 30564822
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30564822 10 mg
30564803 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30564822 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5109/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent kinesin spindle protein (KSP) inhibitor

SB 743921 hydrochloride is a potent kinesin spindle protein (KSP) inhibitor (Ki = 0.1 nM). Induces cell mitotic arrest and apoptosis in vitro. Inhibits the growth of a range of tumor cells in vitro, including colon (HCT 116), prostate (PC-3) and leukemia (K-562) cancer cell lines. Causes tumor regression in human tumor xenograft models in vivo, including colon (Colo205), lung (H69) and breast (MCF7) cancer cell xenografts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide hydrochloride
CAS 940929-33-9
Mængde 10 mg
Mål Kinesin Inhibitors
Molekylær formel C31H33ClN2O3.HCl
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.