missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SB 706504
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18726258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18726258 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18726258 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5040/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

p38 MAPK inhibitor

SB 706504 is a p38 MAPK inhibitor. Inhibits LPS-induced transcription of a range of chemokines and cytokines in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) monocyte derived macrophages (MDMs). Also inhibits LPS-induced protein expression of IL-6, IL-10, TNFα and γ-inducible protein 10 in COPD MDMs. Effects on suppression of LPS-induced gene and protein expression are enhanced in combination with dexamethasone (Cat. No. 1126).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Cyano-N′-[2-[[8-(2,6-difluorophenyl)-4-(4-fluoro-2-methylphenyl)-7,8-dihydro-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino]ethyl]guanidine
CAS 911110-38-8
Mængde 50 mg
Mål p38 Inhibitors
Molekylær formel C24H19F3N8O
Formel vægt 492.46
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.