Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 699551
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065522
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065522 50 mg
18004792 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065522 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3188/50
Selective 5-ht5a antagonist
Selective 5-ht5a receptor antagonist (pKi values are 8.3, < 6.0, < 6.0, < 6.0, < 5.5 and < 5.5 for 5-ht5a, 5-HT1B/D, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 864741-95-7
Molekylær formel C34H47Cl2N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 699551
Mængde 50 mg
Formel vægt 584.66
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 584.67