missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SB 674042
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30002047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002047 50 mg
30002039 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30002047 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4673/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective non-peptide OX1 antagonist

Potent and selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kd = 3.76 nM). Exhibits 100-fold selectivity for OX1 over OX2 receptors. Has no effect at serotonergic, dopaminergic, adrenergic or purinergic receptors. Inhibits orexin 1-induced Ca2+ mobilization in CHO-DG44 cells stably transfected with the OX1 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 483313-22-0
Molekylær formel C24H21FN4O2S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB 674042
Mængde 50 mg
Formel vægt 448.51
Molekylvægt (g/mol) 448.516
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.