Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 590885
Artikelnummer. 18056012
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18056012 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18056012 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2650/10
Potent B-Raf inhibitor
Potent B-Raf inhibitor (Kd = 0.3 nM). Selective for B-Raf against 46 other kinases (Ki app values are 0.16 and 1.72 nM for B-Raf and c-Raf respectively). Decreases anchorage-independent growth of melanoma cell lines. Inhibits ERK phosphorylation and proliferation in tumor cells expressing B-RafV600E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405554-55-4
Molekylær formel C27H27N5O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 590885
Mængde 10 mg
Formel vægt 453.54
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 453.55