Få mere at vide
SB-590885, MedChemExpress
Beskrivelse
SB-590885 is a potent B-Raf inhibitor with Ki of 0.16 nM, and has 11-fold greater selectivity for B-Raf over c-Raf, without inhibition to other human kinases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB-590885 |
| CAS | 405554-55-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H27N5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (73.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O/N=C1CCC2=CC(C3=C(NC(C4=CC=C(C=C4)OCCN(C)C)=N3)C5=CC=NC=C5)=CC=C/12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.54 |
| Formel vægt | 453.54 |
| Vis mere |