Få mere at vide
SB 525334, MedChemExpress
Beskrivelse
SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 525334 |
| CAS | 356559-20-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21N5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (291.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)(C1=NC(C2=CC=CC(C)=N2)=C(C3=CC=C4N=CC=NC4=C3)N1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.42 |
| Formel vægt | 343.42 |
| Vis mere |