Få mere at vide
SB 525334, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454948
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16454948 10 mg -
16421197 50 mg 50mg
16435726 100 mg -
16457687 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16454948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12043
MedChemExpress SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 525334
CAS 356559-20-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21N5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (291.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)(C1=NC(C2=CC=CC(C)=N2)=C(C3=CC=C4N=CC=NC4=C3)N1)C
Molekylvægt (g/mol) 343.42
Formel vægt 343.42
Procent renhed 95.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease