Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 505124
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702584
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702584 10 mg
18772734 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702584 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3263/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7
Selective inhibitor of transforming growth factor-β type I receptor (ALK5), ALK4 and ALK7 (IC50 values are 47 and 129 nM for ALK5 and ALK4 respectively). Selectively inhibits signaling from TGF-β and activin; does not inhibit other ALK family members.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694433-59-5
Molekylær formel C20H21N3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 505124
Mængde 10 mg
Formel vægt 335.4
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 335.407