Få mere at vide
SB-505124, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461887
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Unit Size:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
16461887 50 mg 50mg
16435728 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16461887 Supplier Medchem Express Supplier No. HY13521
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.
SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.
Spécification
Kemisk navn eller materiale SB-505124
CAS 694433-59-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21N3O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 113.33 mg/mL (337.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC=CC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N=C(C(C)(C)C)N2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 335.4
Formel vægt 335.4
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.