missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SB-505124, MedChemExpress

Artikelnummer. 16435728
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16435728 10 mg -
16461887 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16435728 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13521

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.

SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB-505124
CAS 694433-59-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21N3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 113.33 mg/mL (337.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC=CC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N=C(C(C)(C)C)N2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 335.4
Formel vægt 335.4
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.