missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SB-431542, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474976
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474976 100 mg -
16453968 10 mg -
16400327 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474976 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10431

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.

SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SB-431542
CAS 301836-41-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H16N4O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (650.38 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.17 mg/mL (29.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C3=CC=C4OCOC4=C3)=C(N2)C5=NC=CC=C5)N
Molekylvægt (g/mol) 384.39
Formel vægt 384.39
Procent renhed 97.36%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.