Få mere at vide
SB-431542, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16453968 10 mg -
16474976 100 mg -
16400327 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16453968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10431
MedChemExpress SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.
SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB-431542
CAS 301836-41-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H16N4O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (650.38 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.17 mg/mL (29.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C3=CC=C4OCOC4=C3)=C(N2)C5=NC=CC=C5)N
Molekylvægt (g/mol) 384.39
Formel vægt 384.39
Procent renhed 97.36%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease