Få mere at vide
SB-423562, MedChemExpress
Beskrivelse
SB-423562 is a short-acting calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. SB-423562 has the potential for osteoporosis research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB-423562 |
| CAS | 351490-27-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H32N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (11.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC(C=CC=C3)=C3C2)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.54 |
| Formel vægt | 436.54 |
| Vis mere |