Få mere at vide
SB 415286, MedChemExpress
Beskrivelse
SB 415286 is a potent and selective cell permeable inhibitor of GSK-3α, with an IC50 of 77.5 nM, and a Ki of 30.75 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 415286 |
| CAS | 264218-23-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H10ClN3O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (277.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1)=C2C3=CC=CC=C3[N+]([O-])=O)NC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.72 |
| Formel vægt | 359.72 |
| Vis mere |