Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 408124
Beskrivelse
Selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 21.7 and 1405 nM for human OX1 and OX2 receptors respectively). Blocks orexin-A induced grooming following oral administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 408124 |
| CAS | 288150-92-5 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C19H18F2N4O |
| Formel vægt | 356.37 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.377 |