Få mere at vide
R&D Systems™ SB 4
Artikelnummer. 18759586
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18759586 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18759586 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 6881/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.77 DKK
    1311.45 DKK / 50mg
    Spare 144.32 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent BMP4 agonist
SB 4 is a potent BMP4 agonist (EC50 = 74 nM). Activates canonical BMP signaling and increases SMAD-1/5/9 phosphorylation, with no effect on p-SMAD-2, p-SMAD-3 or p-TAK1. Bypasses noggin-induced inhibition of type I BMP receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole
CAS 100874-08-6
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C14H10BrNOS
Formel vægt 320.2
Produkttype Agonist
Renhed 99%