missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SB 334867, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl Urea |
| CAS | 792173-99-0 |
| Molekylær formel | C17H13N5O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | SB 334867, N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl Urea |
| SMIL | Cc1oc2cc(NC(=O)Nc3ccnc4cccnc34)ccc2n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.32 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?