Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 334867
Selective non-peptide OX1 antagonist
Brand: Tocris Bioscience™ 1960/50
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
SB 334867 is a selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist. pKb values are 7.2 and < 5 for inhibition of intracellular Ca2+ release in CHO cells expressing human OX1 and OX2 receptors respectively. Blocks orexin-A induced grooming and feeding following systemic administration in vivo.Tekniske data
| N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl urea | |
| >99% | |
| Soluble to 100mM with gentle warming in DMSO |
| 792173-99-0 | |
| 50 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only