missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SB 332235
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18786139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18786139 10 mg
18770278 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18786139 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5671/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent CXCR2 antagonist

SB 332235 is a potent CXCR2 antagonist (IC50 = 7.7 nM). Exhibits 285-fold selectivity for CXCR2 over CXCR1. Reduces leukocyte numbers in synovial fluid in acute and chronic rabbit arthritis models. Also reduces synovial fluid eicosanoid and cytokine levels in a rabbit chronic arthritis model. Inhibits proliferation of AML cell lines in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-3-[[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]amino]-2-hydroxybenzenesulfonamide
CAS 276702-15-9
Mængde 10 mg
Mål Chemokine Receptor Antagonists
Molekylær formel C13H10Cl3N3O4S
Formel vægt 410.66
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.