Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 277011A dihydrochloride
Artikelnummer. 18044252
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044252 50 mg
18035632 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044252 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4207/50
Selective D3 antagonist
Selective dopamine D3 receptor antagonist (pKi values are 8.0, 6.0, 5.0 and <5.2 for D3, D2, 5-HT1D and 5-HT1B respectively). Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1226917-67-4
Molekylær formel C28H32Cl2N4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 277011A dihydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 511.49
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 511.491