Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 269970 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001272
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001272 50 mg
18054372 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001272 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1612/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9180.00 DKK
    8681.40 DKK / 50mg
    Spare 498.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potent and selective 5-HT7 antagonist; brain penetrant
Potent and selective 5-HT7 receptor antagonist (pKi values are 8.9, 7.2 and 6.0 for 5-HT7A, 5-HT5A and 5-HT1B and < 6.0 for 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT4 and 5-HT6 receptors respectively). Brain penetrant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261901-57-9
Molekylær formel C18H29ClN2O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 269970 hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 388.95
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 388.951