Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 258585 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001289
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001289 10 mg
30002124 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001289 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1961/10
Potent, selective 5-HT6 antagonist
Potent and selective 5-HT6 receptor antagonist (pKi = 8.6); displays > 160-fold selectivity over other 5-HT receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1216468-02-8
Molekylær formel C18H23ClIN3O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 258585 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 523.82
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 523.814