Få mere at vide
SB 242084, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 242084 |
| CAS | 181632-25-7 |
| Molekylær formel | C21 H19 Cl N4 O2 . 2 Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2,3-dihydro-5-methyl-N-[6-[(2-methyl-3-pyridinyl)oxy]-3-pyridinyl]-1H-indole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClN4O2.2ClH/c1-13-10-15-7-9-26(18(15)11-17(13)22)21(27)25-16-5-6-20(24-12-16)28-19-4-3-8-23-14(19)2;;/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3,(H,25,27);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccc(Oc4cccnc4C)nc3)c2cc1Cl |
| IUPAC navn | 6-chloro-5-methyl-N-[6-(2-methylpyridin-3-yl)oxypyridin-3-yl]-2,3-dihydroindole-1-carboxamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.78 |
| Formel vægt | 466.073 |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?