Få mere at vide
SB 242084 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
SB 242084 hydrochloride is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 242084 dihydrochloride |
| CAS | 1049747-87-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21Cl3N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125.5 mg/mL (268.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMIL | O=C(N1CCC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2)NC3=CC=C(OC4=CC=CN=C4C)N=C3.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.78 |
| Formel vægt | 467.78 |
| Vis mere |