Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 239063
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001364
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001364 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001364 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1962/10
Potent, selective p38 MAPK inhibitor; orally active
Potent and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 44 nM for p38α). Displays > 220-fold selectivity over ERK, JNK1 and other kinases; ∽ 3-fold more selective than SB 203580 (Cat. Nos. 1202 and 1402). Reduces inflammatory cytokine production and is neuroprotective following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 239063
CAS 193551-21-2
Mængde 10 mg
Molekylær formel C20H21FN4O2
Formel vægt 368.41
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 368.41