Få mere at vide
SB 225002, TRC
Artikelnummer. 30417132
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30417132 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30417132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS154620100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
CAS 182498-32-4
Molekylær formel C13 H10 Br N3 O4
Mængde 100 mg
Synonym SB 225002, N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
InChI formel InChI=1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
SMIL Oc1cc(ccc1NC(=O)Nc2ccccc2Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitro-phenyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 352.14
Formel vægt 350.9855