Få mere at vide
SB 225002, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496869
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496869 10 mg 10mg
15486869 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65387.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En potent, selektiv og kompetitiv antagonist af den G-proteinkoblede receptor CXCR2
SB 225002 er en selektiv ikke-peptid CXCR2-hæmmer, som undertrykker IL-8-induceret neutrofil kemotaksi og margination. Derudover reducerer SB 225002 MPO-aktivitet, IL-1β , MIP-2 og keratinocyt-afledte kemokin (KC) niveauer. Yderligere undersøgelser tyder på, at SB 225002 nedsætter ekspressionen af vaskulær endotelvækstfaktor, inducerbar NOS (NO-syntase) og Cox-2 (cyclooxygenase-2-proteiner) i tyktarmsvæv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182498-32-4
Molekylær formel C13H10BrN3O4
Synonym 1-(2-Bromphenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En potent, selektiv og kompetitiv antagonist af den G-proteinkoblede receptor CXCR2
Formel vægt 352,10 g/mol
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighed Opløselig til 100 mM i DMSO og til 50 mM i ethanol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof