missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SB 224289 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18084812
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084812 50 mg
18015752 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18084812 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1221/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective 5-HT1B antagonist

SB 224289 hydrochloride is a selective 5-HT1B receptor antagonist (pKi = 8.2). Displays > 60-fold selectivity over 5-HT1D, 5-HT1A, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A and 5-HT2C receptors in radioligand binding and functional assays. Centrally active following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1'-Methyl-5-[[2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]carbonyl]-2,3,6,7-tetrahydrospiro[furo[2,3-f]indole-3,4'-piperidine hydrochloride
CAS 180084-26-8
Analyseprocentområde >95%
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 10mM with gentle warming in DMSO
Molekylær formel C32H32N4O3.HCl
Formel vægt Observed MW: 557.09

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.