missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SB 222200
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001242
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001242 10 mg
18084472 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001242 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1393/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective non-peptide NK3 antagonist. Brain penetrant

Potent and selective non-peptide NK3 receptor antagonist (Ki values are 4.4, > 100,000 and 250 nM for human NK3, NK1 and NK2 receptors respectively). Antihypertensive in vivo. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 174635-69-9
Molekylær formel C26H24N2O

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale SB 222200
Mængde 10 mg
Formel vægt 380.48
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 380.491
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.