Få mere at vide
SB-222200, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476768 10 mg 10mg
16462847 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1572210mg
MedChemExpress SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.
SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB-222200
CAS 174635-69-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H24N2O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
SMIL O=C(C1=C(C)C(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)N[C@H](C4=CC=CC=C4)CC
Molekylvægt (g/mol) 380.48
Formel vægt 380.48
Procent renhed 98.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.