Få mere at vide
SB 216763, MedChemExpress
Beskrivelse
SB 216763 is potent, selective and ATP-competitive GSK-3 inhibitor with IC50s of 34.3 nM for both GSK-3α and GSK-3β.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SB 216763 |
| CAS | 280744-09-4 |
| Farve | Orange Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H12Cl2N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (269.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(NC1=O)C(C2=CC=C(C=C2Cl)Cl)=C1C3=CN(C4=C3C=CC=C4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.22 |
| Formel vægt | 371.22 |
| Vis mere |