Få mere at vide
SB 204990, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479597 5 mg
16427058 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
MedChemExpress SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 204990
CAS 154566-12-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22Cl2O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.89 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (64.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C[C@]1(O)C(O[C@H](CCCCCCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 389.27
Formel vægt 389.27
Procent renhed 95.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism