missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SB 204741, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Methyl-1H-indol-5-yl)-N'-(3-methyl-5-isothiazolyl)urea |
| CAS | 152239-46-8 |
| Molekylær formel | C14H14N4OS |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | SB 204741 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4OS/c1-9-7-13(20-17-9)16-14(19)15-11-3-4-12-10(8-11)5-6-18(12)2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,19) |
| SMIL | Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc3c(ccn3C)c2)sn1 |
| IUPAC navn | 1-(1-methylindol-5-yl)-3-(3-methyl-1,2-thiazol-5-yl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.35 |
| Formel vægt | 286.0888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?