Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 204741
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001241
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001241 10 mg
18045292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001241 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1372/10
Potent, selective 5-HT2B antagonist
Potent and selective 5-HT2B receptor antagonist (pA2 = 7.95). Displays ≥ 135-fold selectivity over 5-HT2C (pKi = 5.82), 5-HT2A (pKi < 5.2), 5-HT1A, 1D, 1E, 5-HT3 and 5-HT4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152239-46-8
Molekylær formel C14H14N4OS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 204741
Mængde 10 mg
Formel vægt 286.35
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 286.353