Få mere at vide
SB-203580, TRC
Artikelnummer. 30411078
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30411078 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30411078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1546005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB-203580
CAS 152121-47-6
Molekylær formel C21 H16 F N3 O S
Mængde 5 mg
Synonym SB 203580
InChI formel InChI=1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
SMIL CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
IUPAC navn 4-[4-(4-fluorfenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 377.43
Formel vægt 377.0998