Få mere at vide
SB 203580 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16FN3OS.ClH/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15;/h2-13H,1H3,(H,24,25);1H |
| Formel vægt | 413.0765 |