Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 203580 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18789896
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18789896 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18789896 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1402/10
Selective inhibitor of p38 MAPK; water-soluble
Water-soluble salt of SB 203580 (Cat. No. 1202). Selective inhibitor of p38 mitogen-activated protein kinase (IC50 values are 50 and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2 respectively). Displays 100-500-fold selectivity over LCK, GSK3β and PKBα. Shown to inhibit interleukin-2-induced T cell proliferation, cyclooxygenase-1 and -2, and thromboxane synthase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SB 203580 hydrochloride
CAS 869185-85-3
Mængde 10 mg
Molekylær formel C21H17ClFN3OS
Formel vægt 413.89
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 413.90