Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98%
Artikelnummer. 15484079
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484079 50 mg 50mg
15464079 25 mg 25mg
15474079 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484079 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61482.MF
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Meget specifik ny hæmmer af p38-kinase- og MAP-kinasehomologer | CAS: 152121-47-6 | C21H16FN3OS, C21H16FN3OS | 377,44 g/mol
Meget specifik ny inhibitor af p38 kinase og MAP Kinase homologer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 152121-47-6
Molekylær formel C21H16FN3OS
Synonym 4-(4-fluorphenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Specifications
Mængde 50 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Meget specifik ny inhibitor af p38 kinase og MAP Kinase homologer
Formel vægt 377,44 g/mol
Smeltepunkt 235 °C til 247 °C
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Assay 98%