Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98%
Artikelnummer. 15474079
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
Artikelnummer. 15474079
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61482.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues | CAS: 152121-47-6 | C21H16FN3OS, C21H16FN3OS | 377.44 g/mol
Meget specifik ny inhibitor af p38 kinase og MAP Kinase homologer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152121-47-6
Molekylær formel C21H16FN3OS, C21H16FN3OS
Synonym 4-(4-fluorphenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Meget specifik ny inhibitor af p38 kinase og MAP Kinase homologer
Formel vægt 377,44 g/mol
Smeltepunkt 235 °C til 247 °C
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI nøgle CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N
SMIL CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC navn 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 377.44
Assay 98%